Phloroglucintrimethylether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcin, 1,3,5-Trimethoxybenzol
OR18342-100G
OR18342-25G
OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA
33.5
EUR
APOSOR18342-100G
APOSOR18342-25G
APOSOR18342-500G
Phloroglucintrimethylether 98%
Phloroglucintrimethylether
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168,19 g/mol Siedepunkt: 225 °C Schmelzpunkt: 51…53 °C Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008385 CAS-Nummer: 621-23-8 EINECS: 210-673-4 |