2-Aminobenzothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzothiazol-2-ylamin, Cer(III)-Ionophor II
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzothiazol 97%
2-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Molecular Weight: 150.2 g/mol
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005785
CAS-Nummer: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423