2,3-Dimethyl-2-buten

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetramethylethylen

OR18350-100G OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA 0 EUR
APOSOR18350-100G APOSOR18350-25G
2,3-Dimethyl-2-buten
2,3-Dimethyl-2-buten
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 72…73 °C
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,708 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –16 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008897
CAS-Nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR