5-Chlorisatin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-2,3-indolindion, 5-Chlorindolin-2,3-dion, 5-Chlor-1H-indol-2,3-dion, 5-Chlor-2,3-dioxoindolin
OR18353-100G
OR18353-25G
APOSOR18353-100GEA
58
EUR
APOSOR18353-100G
APOSOR18353-25G
5-Chlorisatin
5-Chlorisatin
Formel:
C₈H₄ClNO₂ Schmelzpunkt: 254…258 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014567 CAS-Nummer: 17630-76-1 EINECS: 241-614-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...