3-Phenoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)diphenylether
OR18354-25G
OR18354-100G
OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA
21.9
EUR
APOSOR18354-25G
APOSOR18354-100G
APOSOR18354-500G
3-Phenoxybenzylalkohol
3-Phenoxybenzylalkohol
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ Molecular Weight: 200.24 g/mol Siedepunkt: 135…140 °C/0.1mmHg Schmelzpunkt: 44381 °C Dichte: 1.149 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004636 CAS-Nummer: 13826-35-2 EINECS: 237-525-1 UN: 3082 ADR: 9+EHS III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...