4-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dinitro-4-chlorobenzoic acid
OR18359-500G
APOSOR18359-500GEA 98.6 EUR
APOSOR18359-500G
4-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClN₂O₆
Molecular Weight: 246,56 g/mol
Siedepunkt: 315 °C
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Flammpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007080
CAS-Nummer: 118-97-8
EINECS: 204-209-1