2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
OR1836-100G
OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA
173
EUR
APOSOR1836-100G
APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉NO₃ Siedepunkt: 177 °C/16mmHg Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010202 CAS-Nummer: 100-27-6 EINECS: 202-835-8 |