D(-)-Penicillamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
OR18365-25G OR18365-100G
APOSOR18365-25GEA 115 EUR
APOSOR18365-25G APOSOR18365-100G
D(-)-Penicillamin
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149.2 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 212 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5