1-Methylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18370-250G OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA 50.9 EUR
APOSOR18370-250G APOSOR18370-1KG
1-Methylpiperazin
1-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005966
CAS-Nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II