2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
OR18374-100G OR18374-25G
APOSOR18374-100GEA 440 EUR
APOSOR18374-100G APOSOR18374-25G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 242.23 g/mol
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002428
CAS-Nummer: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2