Dimethyl-5-nitroisophthalat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitro-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Nitroisophthalsäuredimethylester
OR18375-250G OR18375-100G OR18375-500G
APOSOR18375-250GEA 37.7 EUR
APOSOR18375-250G APOSOR18375-100G APOSOR18375-500G
Dimethyl-5-nitroisophthalat 98+%
Dimethyl-5-nitroisophthalat
Formel: C₁₀H₉NO₆
Molecular Weight: 239,18 g/mol
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008429
CAS-Nummer: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3