4-(Diethylamino)benzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Diethylaminobenzoic Acid
OR18377-5G
OR18377-1G
OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA
24.8
EUR
APOSOR18377-5G
APOSOR18377-1G
APOSOR18377-25G
4-(Diethylamino)benzoesäure 99%
4-(Diethylamino)benzoesäure
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193.25 g/mol Siedepunkt: 326 Schmelzpunkt: 192…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002538 CAS-Nummer: 5429-28-7 EINECS: 226-582-8 |