4-Chlorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Chlorobenzophenone
OR18380-1KG
OR18380-500G
OR18380-5KG
APOSOR18380-1KGEA
48
EUR
APOSOR18380-1KG
APOSOR18380-500G
APOSOR18380-5KG
4-Chlorbenzophenon 97%
4-Chlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClO Molecular Weight: 216,67 g/mol Siedepunkt: 330…332 °C Schmelzpunkt: 74…77 °C Flammpunkt: 143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000622 CAS-Nummer: 134-85-0 EINECS: 205-160-7 |