Iminodiacetonitril, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18385-2.5KG OR18385-500G
APOSOR18385-2.5KGEA 405 EUR
APOSOR18385-2.5KG APOSOR18385-500G
Iminodiacetonitril, technische Qualität
Iminodiacetonitril
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95,11 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001887
CAS-Nummer: 628-87-5
EINECS: 211-058-3