1,4-Diacryloylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
OR18404-25G OR18404-5G
APOSOR18404-25GEA 278 EUR
APOSOR18404-25G APOSOR18404-5G
1,4-Diacryloylpiperazin 95%
1,4-Diacryloylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 194.23 g/mol
Schmelzpunkt: 91.5…93.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077661
CAS-Nummer: 6342-17-2