Bromcyclopropan 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopropylbromid
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 EUR
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromcyclopropan 99+%
Bromcyclopropan
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 69 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001271
CAS-Nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II