(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18417-1G OR18417-5G OR18417-10G
APOSOR18417-1GEA 23.2 EUR
APOSOR18417-1G APOSOR18417-5G APOSOR18417-10G
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClN
Molecular Weight: 121.6085 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796610
CAS-Nummer: 135324-85-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8 II