3-Iod-4-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18424-1G OR18424-5G
APOSOR18424-1GEA 75.4 EUR
APOSOR18424-1G APOSOR18424-5G
3-Iod-4-methyl-1H-indazol
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇IN₂
Molecular Weight: 258.0591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781537
CAS-Nummer: 885522-63-4