1,3,5-Tris(brommethyl)benzol 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR18429-1G OR18429-5G OR18429-25G
APOSOR18429-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18429-1G APOSOR18429-5G APOSOR18429-25G
1,3,5-Tris(brommethyl)benzol 97+%
1,3,5-Tris(brommethyl)benzol
Formel: C₉H₉Br₃
Molecular Weight: 356,88 g/mol
Schmelzpunkt: 94…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182500
CAS-Nummer: 18226-42-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR