Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1854-1G OR1854-250MG OR1854-5G
APOSOR1854-1GEA 144 EUR
APOSOR1854-1G APOSOR1854-250MG APOSOR1854-5G
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Pyrazine-2-carbaldehyde
Formel: C5H4N2O
Molecular Weight: 108.0981 g/mol
Siedepunkt: 120…130 °C/30mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179278
CAS-Nummer: 5780-66-5