(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
OR18545-100G OR18545-5G OR18545-25G
APOSOR18545-100GEA 166 EUR
APOSOR18545-100G APOSOR18545-5G APOSOR18545-25G
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149.19 g/mol
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216655
CAS-Nummer: 126456-43-7