1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 29 EUR
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 72 °C/1.8mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02090888
CAS-Nummer: 304903-10-4