Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-4-carboxylate
OR18551-1G OR18551-500MG OR18551-5G
APOSOR18551-1GEA 232 EUR
APOSOR18551-1G APOSOR18551-500MG APOSOR18551-5G
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Molecular Weight: 250,32 g/mol
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02679242
CAS-Nummer: 175599-83-4