1-Hydroxy-2-naphthaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18562-5G
APOSOR18562-5GEA 288 EUR
APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyd
1-Hydroxy-2-naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,1800 g/mol
Schmelzpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092325
CAS-Nummer: 574-96-9