1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR18577-100MG OR18577-250MG OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA 77 EUR
APOSOR18577-100MG APOSOR18577-250MG APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₅H₉BN₂O₂
Molecular Weight: 139,9482 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD13195678
CAS-Nummer: 1204333-57-2