(Bromomethyl)cyclopentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18584-1G OR18584-5G OR18584-25G
APOSOR18584-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18584-1G APOSOR18584-5G APOSOR18584-25G
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
(Bromomethyl)cyclopentane
Formel: C₆H₁₁Br
Molecular Weight: 163.06 g/mol
Siedepunkt: 44 °C
Dichte: 1.271 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263483
CAS-Nummer: 3814-30-0
UN: 1993
ADR: 3 III