5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
OR18600-100G
OR18600-25G
APOSOR18600-100GEA
260
EUR
APOSOR18600-100G
APOSOR18600-25G
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Formel:
C6H2ClN3O2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657552 CAS-Nummer: 181123-11-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |