5-Amino-2-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Nitropyridin-3-amine
OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-1GEA 79.9 EUR
APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646117
CAS-Nummer: 14916-65-5