6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18603-100MG OR18603-500MG
APOSOR18603-100MGEA 39.3 EUR
APOSOR18603-100MG APOSOR18603-500MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 196.59 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09878690
CAS-Nummer: 800402-07-7