2-Ethinylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18606-25G OR18606-5G OR18606-10G
APOSOR18606-25GEA 200 EUR
APOSOR18606-25G APOSOR18606-5G APOSOR18606-10G
2-Ethinylpyridin 98%
2-Ethynylpyridine
Formel: C₇H₅N
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C/14mmHg
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041598
CAS-Nummer: 1945-84-2