Oxypurinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
OR18615-1G
OR18615-5G
OR18615-250MG
APOSOR18615-1GEA
59.6
EUR
APOSOR18615-1G
APOSOR18615-5G
APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Formel:
C₅H₄N₄O₂ Molecular Weight: 152.11 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047205 CAS-Nummer: 2465-59-0 EINECS: 219-570-9 |