3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(tert-Butyl)isoxazol-5-amine
OR18617-1G OR18617-5G OR18617-10G
APOSOR18617-1GEA 23.2 EUR
APOSOR18617-1G APOSOR18617-5G APOSOR18617-10G
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Formel: C₇H₁₂N₂O
Molecular Weight: 140,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05266697
CAS-Nummer: 59669-59-9