2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2,2-Bipyridine)-5-carboxylic acid
OR18622-100MG
OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA
40.6
EUR
APOSOR18622-100MG
APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂ Molecular Weight: 200.2 g/mol Schmelzpunkt: 196…198 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234850 CAS-Nummer: 1970-80-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |