3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18624-1G OR18624-5G
APOSOR18624-1GEA 62.5 EUR
APOSOR18624-1G APOSOR18624-5G
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C4H2BrNO3
Molecular Weight: 191.9676 g/mol
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368611
CAS-Nummer: 6567-35-7