Carbazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1866-25G
OR1866-100G
APOSOR1866-25GEA
48
EUR
APOSOR1866-25G
APOSOR1866-100G
Carbazol 98%
Carbazole
Formel:
C₁₂H₉N Siedepunkt: 355 °C Schmelzpunkt: 240…246 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004960 CAS-Nummer: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |