2,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Gentisaldehyd
OR1868-25G
OR1868-100G
OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA
72.5
EUR
APOSOR1868-25G
APOSOR1868-100G
APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
Formel:
C₇H₆O₃ Molecular Weight: 138,12 g/mol Schmelzpunkt: 97…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003333 CAS-Nummer: 1194-98-5 EINECS: 214-789-6 |