Valerophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Phenyl-1-pentanon
OR18734-500G
APOSOR18734-500GEA 65.4 EUR
APOSOR18734-500G
Valerophenon 98%
Valerophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C/5mmHg
Dichte: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009480
CAS-Nummer: 1009-14-9