2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR18736-1G
OR18736-250MG
APOSOR18736-1GEA
311
EUR
APOSOR18736-1G
APOSOR18736-250MG
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molecular Weight: 276.1358 g/mol Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913983 CAS-Nummer: 956229-86-0 |