Toluol-4-sulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Toluolsulfonsäureamid, Toluol-4-sulfonsäureamid, 4-Methylbenzolsulfonsäureamid
OR18741-500G
OR18741-100G
OR18741-1KG
APOSOR18741-500GEA
65.4
EUR
APOSOR18741-500G
APOSOR18741-100G
APOSOR18741-1KG
Toluol-4-sulfonamid 98%
Toluol-4-sulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171.22 g/mol Siedepunkt: 221 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 136…140 °C Flammpunkt: 202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011692 CAS-Nummer: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...