5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR1876-1G
OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA
24.8
EUR
APOSOR1876-1G
APOSOR1876-250MG
5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Molecular Weight: 227,88 g/mol Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047379 CAS-Nummer: 68797-61-5 EINECS: 272-305-9 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |