Phenylsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Silylbenzene
OR18813-100G
OR18813-25G
OR18813-5G
APOSOR18813-100GEA
415
EUR
APOSOR18813-100G
APOSOR18813-25G
APOSOR18813-5G
Phenylsilan 97%
Phenylsilane
Formel:
C₆H₈Si Molecular Weight: 108,22 g/mol Siedepunkt: 120 °C Schmelzpunkt: –68 °C Dichte: 0,877 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 8 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013478 CAS-Nummer: 694-53-1 EINECS: 211-772-5 UN: 3399 ADR: 4.3+3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...