3-Chinolincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyanoquinoline
OR18815-1G OR18815-5G
APOSOR18815-1GEA 33.5 EUR
APOSOR18815-1G APOSOR18815-5G
3-Chinolincarbonitril
3-Chinolincarbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006766
CAS-Nummer: 34846-64-5
EINECS: 252-248-6