2,2,2-Tribromethanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Tribromoethyl alcohol

OR1882-25G OR1882-100G OR1882-5G
APOSOR1882-25GEA 111 EUR
APOSOR1882-25G APOSOR1882-100G APOSOR1882-5G
2,2,2-Tribromethanol 97%
2,2,2-Tribromoethanol
Formel: Br₃CCH₂OH
Molecular Weight: 282.76 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 73…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004671
CAS-Nummer: 75-80-9
EINECS: 200-903-1
Merck Index: 12,09743

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR