2,3,5-Tribrom-4-methylthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-2,4,5-tribromothiophene
OR18820-10G
OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA
46.4
EUR
APOSOR18820-10G
APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribrom-4-methylthiophen
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Formel:
C₅H₃Br₃S Molecular Weight: 334,85 g/mol Schmelzpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00130086 CAS-Nummer: 67869-13-0 |