N-Fmoc-L-alanine 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR18835-100GEA 46.6 EUR
APOSOR18835-100G APOSOR18835-500G APOSOR18835-1KG
N-Fmoc-L-alanine 95%
N-Fmoc-L-alanine
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
Molecular Weight: 311,34 g/mol
Schmelzpunkt: 147…153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037139
CAS-Nummer: 35661-39-3
EINECS: 252-660-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR