1-Nitronaphthalin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Nitronaphthalene
OR1884-100G OR1884-500G
APOSOR1884-100GEA 29 EUR
APOSOR1884-100G APOSOR1884-500G
1-Nitronaphthalin 99%
1-Nitronaphthalin
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 303…305 °C
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Dichte: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003913
CAS-Nummer: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
UN: 2538
ADR: 4.1,III