(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethoxy(3-(methylamino)propyl)silan, N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamin, (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilan
OR18841-100G
APOSOR18841-100GEA 166 EUR
APOSOR18841-100G
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilan
Formel: H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molecular Weight: 193,32 g/mol
Siedepunkt: 106 °C
Dichte: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048021
CAS-Nummer: 3069-25-8
EINECS: 221-334-5