4'-Hydroxy-2'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
OR1891-100G
OR1891-25G
APOSOR1891-100GEA
509
EUR
APOSOR1891-100G
APOSOR1891-25G
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenon
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002303 CAS-Nummer: 875-59-2 |