Acetoxyacetylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
OR1899-100G
OR1899-25G
OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA
134
EUR
APOSOR1899-100G
APOSOR1899-25G
APOSOR1899-5G
Acetoxyacetylchlorid
Acetoxyacetylchlorid
Formel:
C₄H₅ClO₃ Molecular Weight: 136,53 g/mol Siedepunkt: 55 °C/12mmHg Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011535 CAS-Nummer: 13831-31-7 EINECS: 237-542-4 UN: 3265 ADR: 8,II |