3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 314 EUR
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940435
CAS-Nummer: 114382-20-6